565733
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Synonym(e):
Polyethylene oxide
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenoxid), 4-armig, aminterminiert, average Mn 10,000
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?