Wichtige Dokumente
11124
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)-ethyl]-O′-methyl-polyethylenglykol
5000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
Synonym(e):
PEG-thiol, ‘Mercaptopolyethylenglykol-monomethylether’
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)-ethyl]-O′-methyl-polyethylenglykol, 5,000
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Ω-Ende
thiol
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
SCCOCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
InChIKey
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?