Merck
JKA7034
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, Acrylate
Synonym(e):
4arm-PEG-Acrylate, 4arm-PEG-ACLT, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Acrylate, average Mn 20,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reaction type: Polymerization Reactions
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Acrylate. Hydrogel PEG. Used in vinyl polymerization or co-polymerization.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Schukur, L., et al.
Advanced Helathcare Materials, 2(1), 195-205 (2013)