Wichtige Dokumente
C109207
1,5-Cyclooctadien
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
Synonym(e):
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
431 °F
Enthält
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−69 °C (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
InChIKey
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Anwendung
- Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?