Wichtige Dokumente
227951
Bis-(1,5-cyclooctadien)-dirhodium(I)-dichlorid
98%
Synonym(e):
1,5-Cyclooctadien-rhodium(I)-chlorid Dimer, Di-μ-chlorbis-[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadien]-dirhodium, Rhodium(I)-chlorid-1,5-Cyclooctadien-Komplex Dimer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
243 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChIKey
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Efficient and Selective Catalysts for Asymmetric Synthesis
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?