Merck
T0254
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionsäure, L-α-Amino-3-indolpropionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
Beilstein:
86197
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
0.5 M HCl: 50 mg/mL
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
L-Tryptophan wird zur Isolation von aus Knochenmark gewonnenen Neutrophilen eingesetzt. Es wurde auch zur Identifizierung der Verwendung von Raman-Mikroskopie als Mittel zur Untersuchung des Neuronennetzwerks in pathologisch unauffälliger Retina verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Tryptophan (Trp) ist eine heterocyclische essenzielle Aminosäure, die mit Wachstum, Reproduktion und Immunität in Verbindung steht. Eine erhöhte Verfügbarkeit von Tryptophan ist für die Regulierung von Stimmung, Wahrnehmung und Verhalten erforderlich. Die Tryptophan-Aufnahme durch das Gehirn hängt vom Plasmaverhältnis von Trp zu allen anderen LNAA (large neutral amino acids; große neutrale Aminosäuren) ab. Je höher das Verhältnis, desto größer die Trp-Aufnahme.
Sonstige Hinweise
Aminosäure-Zwischenproduct von Serotonin und Melatonin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Raman microscopy of porcine inner retinal layers from the area centralis
J. Renwick
Molecular Vision (2007)
Tryptophan Catabolism Restricts IFN-??Expressing Neutrophils and Clostridium difficile Immunopathology
Mohamad El-Zaatari
Journal of Immunology (2014)
Effects of tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34(3) (2010)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids (2009)
George Anderson et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 42, 101-114 (2012-08-30)
Schizophrenia and depression are two common and debilitating psychiatric conditions. Up to 61% of schizophrenic patients have comorbid clinical depression, often undiagnosed. Both share significant overlaps in underlying biological processes, which are relevant to the course and treatment of both