Merck
205885
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
678-680 °C (lit.)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Palladium(II)-chlorid ist ein weit verbreitetes Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer Palladium-Katalysatoren, Reagenzien und Nanopartikel.
Anwendung
Anwendungsanleitung für palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktionen
Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen das Polypyrrol-Rückgrat ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und dieses nahezu eben ist.
Palladium(II)-chlorid (PdCl2) kann als Katalysator für folgende Prozesse verwendet werden:
  • PdCl2-CuCl2-Katalysatorsystem für die selektive Acetylierung von 1o- und 2o-Alkyl- oder Arylalkoholen mit Vinylacetat zum Herstellen der entsprechenden acetylierten Derivate.
  • PdCl2–EDTA wird in der Suzuki-Kreuzkupplungsreaktion zwischen Aryl- und Heteroarylhalogeniden mit Aryl(heteroaryl)borsäuren in Wasser eingesetzt.
  • PdCl2-Cu(OAc)2 wird für die Synthese von polysubstituierten Pyrrolen aus Phenethylaminen durch mehrere Deprotonierungs- und Deaminierungsreaktionen eingesetzt.
  • PdCl2-PEG(300) wird in der Suzuki-Miyaura-Kupplung eingesetzt.
  • PdCl2-NaBH4 wird bei der Hydrierung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifachbindungen verwendet, um entsprechende cis-Alkene in einem Polyethylenglycol-CH2Cl2-Reaktionsmedium zu synthetisieren.
  • PdCl2-(n-Bu)3N-NH4OOCH-Katalysator wird bei der Synthese von Benzoferanen mittels intramolekularer Heck-Reaktion verwendet.
Für Anwendungen im kleinen Maßstab und mit hohem Durchsatz ist das Produkt auch als ChemBeads (919853) erhältlich
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of benzofurans in ionic liquid by a PdCl2-catalyzed intramolecular Heck reaction
Xie X, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 6235-6237 (2004)
Effective hydrogenation of carbon-carbon triple bonds by NaBH4/PdCl2 in polyethylene glycol/CH2Cl2: usefulness of peg in synthetic reactions
Suzuki N, et al.
Tetrahedron, 41(12), 2387-2392 (1985)
J W J Bosco et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9), 1116-1117 (2004-04-30)
PdCl(2) can catalyze the acetylation of primary and secondary alcohols with vinyl acetate. The reaction is selective and mild with high yields. Tertiary alcohols, phenols and amines are unaffected under these reaction conditions.
PEG (300)-PdCl2 promoted efficient and convenient Suzuki-Miyaura coupling of aryl chlorides with arylboronic acids
Yin Liang, et al.
Tetrahedron, 62(40), 9359-9364 (2006)
Pd-EDTA as an efficient catalyst for Suzuki-Miyaura reactions in water
Korolev DN and Bumagin NA
Tetrahedron Letters, 46(34), 5751-5754 (2005)