Merck
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-Chlortetraethylen-Dirhodium(I)
Synonym(e):
Bis[chlorobis(ethylene)rhodium], Bis[chlorodiethylenerhodium], Chlorobis(ethylene)rhodium dimer, Dichlorotetra(ethene)dirhodium, Dichlorotetrakis(ethene)dirhodium, Diethylenerhodium chloride dimer, Divinylrhodium chloride dimer, Tetrakis(ethylene)dichlorodirhodium, [Rh(C2H4)2Cl]2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16Cl2Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChIKey
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Precursor to Rh(I) norbornadiene catalyst used in an asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids to cyclic enones.
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I) may be used in the preparation of Π-bound rhodium organometallic complexes of ROMP-derived poly(1,5-cyclooctadiene) (poly(COD)). [ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization; COD= 1,5-cyclooctadiene]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)