Hydrierkatalysatoren
Hydrierkatalysatoren, in der Regel Iridium, Nickel, Palladium, Platin, Rhodium oder Ruthenium, werden zur Aktivierung der chemischen Reaktion zwischen Wasserstoff und einer anderen Verbindung verwendet. Die Materialien für Hydrierungsreaktionen in der Metallkatalyse können in heterogene Metallkatalysatoren und homogene Metallkatalysatoren unterteilt werden.
Unser umfangreiches Portfolio heterogener Katalysatoren ermöglicht eine schnellere Produktion in großem Maßstab und eine selektive Produktbildung. Die Steuerung des Metallanteils und der Struktur des Kohlenstoffs verändert die Reaktivität und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten. Mit der Aufnahme von heterogenen festen Katalysatoren von Evonik in unser Portfolio haben wir unser Angebot an Metallen auf Aktivkohle erweitert.
Wir bieten darüber hinaus ein äußerst vielseitiges Sortiment an homogenen Katalysatoren. Diese Katalysatoren sind in der Regel selektiver und leichter charakterisierbar als heterogene Katalysatoren, sodass die Mechanismen rational manipuliert werden können, um alternative Ergebnisse zu erzielen. Da der Katalysator direkt in das Reaktionsgemisch eingebracht wird, ergibt sich eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit ohne die Notwendigkeit, die Reaktionstemperatur zu erhöhen. Der Katalysator muss jedoch aus dem Endprodukt entfernt werden.
Ganz gleich, ob Sie in der Pharmazie, Agrochemie, Industriechemie oder Auftragsfertigung tätig sind, in unserem umfassenden Angebot hochwertiger Katalysatoren finden Sie die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Durch unsere robuste Lieferkette mit weltweiter Verfügbarkeit wird eine rechtzeitige Lieferung sichergestellt, damit Ihre Arbeit vorangebracht wird. Zusätzlich zu unserem umfangreichen Katalogportfolio bieten wir kundenspezifische Katalysatorsynthese und Bulk-Produktion von Palladium-Präkatalysatoren für die API-Herstellung an. Erfahren Sie mehr über unser unvergleichliches Portfolio und unsere Dienstleistungen zur Unterstützung Ihres wissenschaftlichen Fortschritts.