Merck
249939
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-rhodium(I)-chloriddimer
96%
Synonym(e):
2,5-Norbornadien-rhodium(I)-chlorid Dimer, Di-μ-chloro-bis-[2,5-norbornadien-rhodium(I)], Rhodium(I)-chlorid 2,5-Norbonadien-Komplex Dimer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16Cl2Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
InChIKey
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)