683973
(5aR,10bS)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4,3-d]-1,4-Oxaziniumchlorid Monohydrat
93%
Synonym(e):
Bode Katalysator 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
93%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +158°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2c[n@@H]3[C@@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C21H22N3O.ClH/c1-13-8-14(2)20(15(3)9-13)24-12-23-19(22-24)11-25-18-10-16-6-4-5-7-17(16)21(18)23;/h4-9,12,18,21H,10-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,21+;/m1./s1
InChIKey
GUECWMLEUCWYOS-WKOQGQMTSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the preparation of dihydropyridinones by reacting enals or α′-hydroxyenones with vinylogous amides via aza-Claisen annulations.
- In the oxidative coupling reactions of di(hetero)arylmethanes with enals to yield benzimidazole fused lactams.
- In the synthesis of organosilanes by reacting enals with β-silyl enones.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?