643459
L-Lysin-13C6 -hydrochlorid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
263-264 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?