Wichtige Dokumente
486582
DL-Lysin-1,2-13C2 -dihydrochlorid
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.Cl.NCCCC[13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i5+1,6+1;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-IPZVDCBLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)