Wichtige Dokumente
607665
L-Lysin-6-13C,ε-15N-hydrochlorid -hydrochlorid
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
263-264 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)