Wichtige Dokumente
596272
L-Leucin-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% chiral purity basis
Synonym(e):
L-Leucin-ul-13C,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% chiral purity basis
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?