Merck
189979
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid-d7
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamid
About This Item
Lineare Formel:
DCON(CD3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.14
Beilstein:
1908468
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethylformamid-d7 (DMF-d7) ist ein denaturiertes Derivat von N,N-Dimethylformamid. Es weist eine isotopische Reinheit von 99,5 at.% D auf. Es ist ein standardreines Lösungsmittel für NMR-Routineanalysen (die bei Raumtemperatur durchgeführt werden, wobei die Qualität weniger kritisch ist). Es nimmt als Lösungsmittel an der Bewertung der Solvatisierung einer 1,7-M-Lösung von Lithiumchlorid (LiCl) mittels gepulster Neutronendiffraktionsanalyse teil. Quadrupolspaltungs- und Quadrupolkupplungskonstanten von DMF-d7 in einer nematischen Phase wurden mittels Deuteronmagnetresonanzanalyse ermittelt. DMF-d7 gilt als wirksames Antikrebsmittel.
Anwendung
N,N-Dimethylformamid-d7 kann verwendet werden, um seinen Metabolismus in Ratten mittels 2H-NMR-Spektroskopie zu untersuchen.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: application to N, N-dimethylformamide.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 687-692 (1993)
Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection with application to the metabolism of N-dimethylformamide-d7.
Farrant RD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 16(1), 1-5 (1997)
NMR determination of quadrupole coupling constants of deuterons in N, N-dimethylformamide-d7.
Balakrishnan NS.
Journal of Magnetic Resonance, 83(2), 233-245 (1989)
Neutron diffraction study on chloride ion solvation in water, methanol, and N,N-dimethylformamide.
Yamagami M, et al.
J. Chem. Phys. , 103(18), 8174-8178 (1995)
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and