Wichtige Dokumente
489034
DL-Lysin-4,4,5,5-d4 -dihydrochlorid
98 atom % D
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2;;
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-RIZDZYNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?