Wichtige Dokumente
406341
Nickel(II)-bromidethylenglycoldimethylether-Komplex
97%
Synonym(e):
(1,2-Dimethoxyethane)nickel dibromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES String
Br[Ni]Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2BrH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
VHSVJTYBTJCDFL-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- The selective transformation of ethylene into higher-order products.
- The vinyl polymerization of norbornene.
- The preparation of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) Kumada catalyst transfer polymerization. It facilitates good control over the molecular weight of the conjugating polymer.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - Non-equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-3 °C - Non-equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?