Merck
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-sulfat Hydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Zr(SO4)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.35 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH-Wert
1-2 (25 °C, 5%)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
InChIKey
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Sonstige Hinweise
may contain excess sulfuric acid
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)