391824
Zirconylnitrat -Lösung
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
35 wt. % in dilute nitric acid
Dichte
1.45 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
InChIKey
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?