Wichtige Dokumente
464600
Zirconium(IV)-acetathydroxid
Synonym(e):
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
Eignung der Reaktion
core: zirconium
SMILES String
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
InChI
1S/6C2H4O3.6H2O.3Zr/c6*1-5-2(3)4;;;;;;;;;/h6*1H3,(H,3,4);6*1H2;;;/q;;;;;;;;;;;;3*+4/p-12
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Monoclinic zirconium dioxide nanoparticles via thermal treatment method in the presence of polyvinylpyrrolidone as a capping agent.
- Zirconia doped lithium cobalt oxide (Zr-LiCoO2) by treating with lithium acetate and cobalt acetate via the sol-gel method.
- Yttrium stabilized zirconia nanoparticles via co-precipitation method using yttrium acetate tetrahydrate and oxalic acid dehydrate.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?