Merck
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-oxid, sulfatiert
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
Porengröße
18 Å pore (mesoporous)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
InChIKey
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)