Merck
230693
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-oxid
powder, 5 μm, 99% trace metals basis
Synonym(e):
Zirkoniumdioxid
About This Item
Lineare Formel:
ZrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Partikelgröße
5 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2700 °C (lit.)
Dichte
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChIKey
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zirconium(IV)-oxid, auch als Zirkonia oder Zirconiumdioxid bekannt, ist ein weißes, kristallines Oxid von Zirconium. Es ist ein feuerfestes Material, was bedeutet, dass es beständig gegenüber hohen Temperaturen ist und eine gute thermische Stabilität aufweist. In Pulverform weist Zirconium(IV)-oxid eine feine, geschmeidige Textur auf und ist einfach zu handhaben. Zirconium(IV)-oxid-Pulver besitzt eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die es attraktiv für verschiedene Anwendungen machen. Es ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator mit einem hohen Schmelzpunkt und einem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Es ist außerdem chemisch beständig und weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Zirconium(IV)-oxid verbreitet bei der Herstellung von Keramik, Scheuermitteln und feuerfesten Materialien eingesetzt. Es kann auch zum Herstellen von Elektronik sowie bei der Herstellung von Katalysatoren und Beschichtungen eingesetzt werden.
Anwendung
Mit Lanthan modifizierte Blei-Zirkonat-Titanat-Fasern (PLZT) mit einem Durchmesser von ca. 300 Mikrometern wurden mit einer thermoplastischen Verfahrensmethode hergestellt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Light-Intensity-Induced Characterization of Elastic Constants and d33 Piezoelectric Coefficient of PLZT Single Fiber Based Transducers
Kozielski L, et al.
Sensors, 13(2), 2419-2429 (2013)
Zhongpu Zhang et al.
Acta biomaterialia, 9(9), 8394-8402 (2013-05-21)
Effective and reliable clinical uses of dental ceramics necessitate an insightful analysis of the fracture behaviour under critical conditions. To better understand failure characteristics of porcelain veneered to zirconia core ceramic structures, thermally induced cracking during the cooling phase of
Jay Lin et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 3), 557-570 (2013-12-04)
A novel virus was detected in a sample collected from a Swedish moose (Alces alces). The virus was suggested as a member of the Hepeviridae family, although it was found to be highly divergent from the known four genotypes (gt1-4)
D Stender et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18613-18620 (2015-06-30)
The crystallization kinetics of amorphous 3 and 8 mol% yttria stabilized zirconia (3YSZ and 8YSZ) thin films grown by pulsed laser deposition (PLD), spray pyrolysis and dc-magnetron sputtering are explored. The deposited films were heat treated up to 1000 °C
Alireza Abdolrasouli et al.
mBio, 6(3), e00536-e00536 (2015-06-04)
A rapid and global emergence of azole resistance has been observed in the pathogenic fungus Aspergillus fumigatus over the past decade. The dominant resistance mechanism appears to be of environmental origin and involves mutations in the cyp51A gene, which encodes