Merck
345350
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(10-Camphersulfonyl)oxaziridin
Synonym(e):
(1S)-(+)-(Campherylsulfonyl)-oxaziridin, (1S)-(+)-2,N-Epoxy-exo-10,2-bornansultam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.30
Beilstein:
6274370
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]28/D +45°, c = 2 in chloroform
Verunreinigungen
<1% toluene
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2
InChI
1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1
InChIKey
GBBJBUGPGFNISJ-YDQXZVTASA-N
Anwendung
(1S)-(+)-(10-Camphersulfonyl)oxaziridin kann verwendet werden:
  • Bei der Umwandlung von prochiralen Ketonenolaten zu optisch aktiven α-Hydroxyketonen mittels enantioselektiver asymmetrischer Oxidation.
  • Bei der Synthese von durch Pyrophosphate verbundenen Thymidin-Oligonukleotiden.
  • Bei der asymmetrischen Synthese von Protonenpumpenhemmern wie (R)-Rabeprazol-Natrium und (R)-Lansoprazol-Natrium aus dem entsprechenden DBU-Salz von prochiralen Sulfiden.
  • Bei der Herstellung von Phosphonoacetat- und Thiophosphonoacetat-Oligodesoxynukleotiden durch Oxidation des entsprechenden Phosphinoacetats.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
On the synthesis of oligonucleotides interconnected through pyrophosphate linkages
Kistemaker HAV, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(27), 6084-6091 (2015)
Davis oxaziridine-mediated asymmetric synthesis of proton pump inhibitors using DBU salt of prochiral sulfide
Mahale RD, et al.
Organic Process Research & Development, 14(5), 1264-1268 (2010)
Chemistry of oxaziridines. 14. Asymmetric oxidation of ketone enolates using enantiomerically pure (camphorylsulfonyl) oxaziridine
Davis FA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(18), 6679-6690 (1990)
Douglas J Dellinger et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(4), 940-950 (2003-01-23)
Phosphonoacetate and thiophosphonoacetate oligodeoxynucleotides were prepared via a solid-phase synthesis strategy. Under Reformatsky reaction conditions, novel esterified acetic acid phosphinodiamidites were synthesized and condensed with appropriately protected 5'-O-(4, 4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxynucleosides to yield 3'-O-phosphinoamidite reactive monomers. These synthons when activated with tetrazole