Wichtige Dokumente
219576
(+)-Campher-10-sulfonylchlorid
97%
Synonym(e):
(1S)-(+)-10-Camphersulfonylchlorid, (1S)-Campher-10-sulfonsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
InChIKey
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?