Merck
216399
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlyst® 15 Wasserstoff-Form, wet
Form
beads
Qualitätsniveau
Qualität
wet
Parameter
120 °C max. temp.
Feuchtigkeit
≤1.6%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
<300 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
It is a macro reticular polystyrene based ion exchange resin with strongly acidic sulfonic group. It serves as an excellent source of strong acid. It can also be used several times. Amberlyst 15 is a heat sensitive macro-porous sulfonic ion exchange acid resin which could be used as a catalyst.
Anwendung
Stark saures, makroporöses Harz mit Sulfonsäure-Funktionalität, das für die wässrige Katalyse geeignet ist.
Stark saures, zur heterogenen Säurekatalyse verwendetes Kationenaustauschharz; zur nicht-wässrigen Katalyse geeignet.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Quellen (trocken bis lösungsmittelgesättigt, %):
Hexan 10–15; Toluol 10–15; Ethylendichlorid 15–20; Ethylenacetat 30–40; 95 % Ethylenalkohol 60–70; Wasser 60–70.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)