Wichtige Dokumente
517453
Kupfer(II)-acetat
powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cupric acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: copper
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?