Wichtige Dokumente
277460
3-(Methylthio)propionaldehyd
96%
Synonym(e):
3-(Methylmercapto)propionaldehyd, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
760 mmHg ( 165 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
InChIKey
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Oxidative coupling and chemoselective oxidation
- Intermolecular alkyne hydroacylation reactions
- Oxidation of sulfides to sulfoxides
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?