Wichtige Dokumente
107395
Phenylacetaldehyd
≥90%
Synonym(e):
α-Tolyaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChIKey
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
68 °C - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)