Wichtige Dokumente
220868
1-Acetoxy-1,3-butadien
mixture of cis and trans
Synonym(e):
1,3-Butadienyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
40 mmHg ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
0.1% p-tert-butylcatechol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
60-61 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O\C=C\C=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChIKey
NMQQBXHZBNUXGJ-SNAWJCMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?