Merck
23955
Sigma-Aldrich
Chlor-dipyrrolidinocarbenium-hexafluorophosphat
≥97.5% (CHN)
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Bis-(tetramethylen)-chlorformamidinium-hexafluorophosphat, Chlor-N,N,N′,N′-bis-(tetramethylen)-formamidinium-hexafluorophosphat, PyClU
About This Item
Lineare Formel:
C9H16N2Cl · PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.65
Beilstein:
7898575
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (CHN)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChIKey
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Enantioselective desymmetrization of meso-asiridines
Peptide coupling
Reagent for:
Heterocyclization of chloroformamidinium salts
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Sonstige Hinweise
New, crystalline and non-hygroscopic peptide coupling reagent, especially for N-methyl amino acids
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Coste et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1967-1967 (1991)