Wichtige Dokumente
224588
5-Chloruracil
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
5-Chlor-2,4-dihydroxy-pyrimidin, 5-Chlorpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?