Merck
Halogenierte Heterocyclen
2-Brom-3-pyridincarboxaldehyd: Halogeniertes Pyridin für die Suzuki-Kupplung mit einer orthogonal reaktiven Aldehydgruppe
Heterocyclische Verbindungen sind organische Verbindungen, die mindestens ein Ringglied haben, das kein Kohlenstoffatom ist. Halogenierte heterocyclische Verbindungen enthalten ein oder mehrere Halogenatome (Brom, Chlor, Fluor oder Jod). Halogenierte Heterocyclen sind von Bedeutung, da sie in der synthetischen Chemie als Vehikel für die Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet werden. Ihre Strukturen können in heterocyclischen Reaktionen verändert werden, um ihre Funktion zu beeinflussen. Chlororganische Verbindungen gehören zu der am häufigsten verwendeten Gruppe für synthetische Reaktionen. 
Natürliche heterocyclische Verbindungen sind für den Stoffwechsel lebender Zellen unerlässlich. Heterocyclische Basen, wie Pyrimidin und Purin, sind Bestandteil der DNA. Bei den Aminosäuren tritt das Indol-Motiv in Tryptophan auf, während das Pyrrolidin-Motiv in Prolin vorkommt. Viele synthetische Heterocyclen weisen eine pharmakologische Aktivität auf und werden in der medizinischen Chemie umfangreich erforscht; andere werden als Liganden (d. h. NHC) in Pestiziden, industriellen Antioxidantien, Copolymeren oder verschiedenen synthetischen Zwischenprodukten verwendet.  
Unser breit gefächertes Angebot von über 3.000 halogenierten Heterocyclen umfasst sowohl unser eigenes Kernangebot als auch die Verbindungen unserer Partner. Wir verfügen über die branchenweit umfangreichste Auswahl heterocyclischer Bausteinen, die in einer Vielzahl von Syntheseprotokollen verwendet werden können, darunter Lithiierung und palladiumkatalysierte Kreuzkupplungsverfahren.
Bringen Sie Ihre chemische Synthese mit uns als zentrale Anlaufstelle für chemische Reagenzien voran. Unser Portfolio halogenierter Heterocyclen umfasst:
  • organo-Fluor-Heterocyclen
  • chlororganische Heterocyclen
  • bromorganische Heterocyclen
  • jodorganische Heterocyclen 