Wichtige Dokumente
852589
5-(Hydroxymethyl)uracil
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H]O[H].OCC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8H,2H2,(H2,6,7,9,10)
InChIKey
JDBGXEHEIRGOBU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)