Wichtige Dokumente
168734
4,4′-Dihydroxybiphenyl
97%
Synonym(e):
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChIKey
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , MMP3(4314)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
537.8 °F
Flammpunkt (°C)
281 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?