Wichtige Dokumente
730882
Dinatrium-bis(4-Chlor-3-sulfophenyl)sulfon
97%
Synonym(e):
Dinatrium-4,4′-dichlor-3,3′-sulfodiphenyl-sulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O8S3.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)