Wichtige Dokumente
151378
Bis(4-chlorphenyl)sulfon
98%
Synonym(e):
4,4′-Dichlor-diphenylsulfon, 4-Chlorophenylsulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
sulfone
SMILES String
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChIKey
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?