Merck
477923
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-9,9-dimethanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
142-145 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1(CO)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O2/c16-9-15(10-17)13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16-17H,9-10H2
InChIKey
RHBLISBUFROBBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
9H-Fluorene-9,9-dimethanol is an aryldiol.
Anwendung
9H-Fluorene-9,9-dimethanol may be used in the synthesis of:
  • 4,4′-(9H-fluorene-9-yl-dimethoxy)diphthalonitrile]
  • poly- [oxy(9H-fluoren-9,9-dimethylene)oxy(tetramethyldisilylene)]
  • 9,9-(Ph2POCH2)2-fluorene, a diphosphinite ligand
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, characterization, electrochemistry and VOC sensing properties of novel ball-type dinuclear metallophthalocyanines.
Cimen Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 1137-1147 (2014)
A fluorene-based diphosphinite ligand, its Ni, Pd, Pt, Fe, Co and Zn complexes and the first structurally characterized diphosphinate metal chelates.
Li C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(15), 4337-4345 (2010)
Synthesis and Properties of Poly [oxy (arylene) oxy (tetramethyldisilylene)] s via Melt Copolymerization Reaction.
Jung EA and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(6), 1637-1642 (2013)