Wichtige Dokumente
14625
Bis-[2-(2-chlorethoxy)-ethyl]-ether
≥99.0% (T)
Synonym(e):
1,11-Dichlor-3,6,9-trioxaundecan, Tetraethylenglykoldichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Brechungsindex
n20/D 1.464
Dichte
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClCCOCCOCCOCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2
InChIKey
ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?