Wichtige Dokumente
C41134
2-Chlorethylether
99%
Synonym(e):
Bis-(2-chlorethyl)-ether, 2,2′-Dichlor-diethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?