Merck
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Synonym(e):
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.4716
Dichte
1.13194 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
InChIKey
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)