Merck
791865
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.461
Dichte
0.917 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
InChIKey
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)