Wichtige Dokumente
162965
2-(2-Chlorethoxy)ethanol
99%
Synonym(e):
Diethylenglykol-monochlorhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
79-81 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
hydroxyl
SMILES String
OCCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
InChIKey
LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?