Wichtige Dokumente
110175
Tetraethylenglycol
99%
Synonym(e):
Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-ether, Tetraglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg
Assay
99%
Mol-Gew.
average Mn 200
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
314 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5.6 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
InChIKey
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Die TEG-Plasmaabscheidung mittels Glimmentladung macht Oberflächen beständig gegenüber Proteinadsorption und Zellbindung.
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
359.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
182 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?