주요 문서
SU860091
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening), pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩40,905
₩40,905
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩40,905
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩40,905
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
격막 두께
1.3 mm
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)