주요 문서
Z291706
Supelco
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩140,273
₩140,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩140,273
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩140,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)