기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: each analyte at 10 ppb in 25 mL water
purge trap: VOCARB 3000 "K" (24940-U)
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 40 mL/min at 210 °C for 2 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
sample preparation: purge is 40 mL/min at 25 °C for 11 min
column: SPB-624, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven: 40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
injection: 30:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
응용 분야
environmental
food and beverages
분석 메모
분석물
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.