추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
EPA 502
EPA 524
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
200 μg/mL each component in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane
Bromodichloromethane
Bromoform
Butylbenzene
sec-Butylbenzene
tert-Butylbenzene
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroform
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
Dibromomethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
2,2-Dichloropropane
1,1-Dichloro-1-propene
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
Ethylbenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
Cumene
p-Isopropyltoluene
Naphthalene
Propylbenzene
Styrene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
m-Xylene
o-Xylene
p-Xylene
모두 보기 (54)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
closed cup
Flash Point (°C)
closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.