주요 문서
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
동의어(들):
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩290,189
₩290,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩290,189
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
₩290,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Agency
suitable for EPA 601
Quality Level
응용 분야
environmental
호환성
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
법적 정보
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC