주요 문서
25430
Supelco
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
동의어(들):
SPB-624, 30M .53MM 3.0UM
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,124,417
₩1,124,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,124,417
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
eCl@ss:
32119290
₩1,124,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fused silica
Quality Level
Agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
파라미터
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
44
df
3.00 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.53 mm
응용 분야
environmental
food and beverages
pharmaceutical
컬럼 유형
capillary intermediate polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: This column is specially tested for separation, efficiency, and low bleed. It is designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)